Learn More
Urea, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bolsa de plástico en caja de cartón resellable
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11906921 25 kg Bolsa de plástico en caja de cartón resellable 25 Kg
10123430 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10665572 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11906921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140750250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    311.65€ / 25 Kg
    Ahorro 56.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.06
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Bolsa de plástico en caja de cartón resellable
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 25 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15,10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Materia insoluble 0.01% max
Forma física Cristales finos