Learn More
Urea, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Se utiliza como desnaturalizante de proteínas. La urea es una materia prima para la fabricación de resinas orgánicas y se utiliza como sellador desnaturalizante de proteínas y en la agricultura, tintes, combustibles, fluidos funcionales, productos intermedios, aditivos de pintura y aditivos de revestimiento. La urea se utiliza como fertilizante liberador de nitrógeno, alternativa al corrosivo de la sal de roca para la descongelación de carreteras, agente de dorado en pretzels producidos en fábrica, agente de siembra de nubes, un disolvente eutéctico profundo y tipo de líquido iónico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como desnaturalizante proteina. Urea es un tejido crudo para la fabricación de resinas orgánicas y se utiliza como sellador desnaturalizador proteico y en la agricultura, colorantes, combustibles, fluidos funcionales, productos intermediarios, aditivos de pintura y aditivos de revestimiento. La urea se utiliza como fertilizante liberador de nitrógeno, alternativa al corrosivo de la sal de roca para la descongelación de carreteras, agente de dorado en pretzels producidos en fábrica, agente de siembra de nubes, un disolvente eutéctico profundo y tipo de líquido iónico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol, glicerol, benceno y ácido clorhídrico concentrado. Prácticamente insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Estables a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Urea |
| Punto de fusión | 130°C to 135°C |
| Densidad | 1.335 |
| pH | 9.2 to 9.5 |
| Olor | Ammonia-like |
| Cantidad | 10,000 g |
| Beilstein | 635724 |
| Índice Merck | 14,9867 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid. Practically insoluble in chloroform and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.06 |
| Show More |