Learn More
Urea, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479493 2500 g 2500 g
11469493 500 g 500 g
11489493 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12360.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20€
    38.65€ / 2500 g
    Ahorro 4.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Se utiliza como desnaturalizante de proteínas. La urea es una materia prima para la fabricación de resinas orgánicas y se utiliza como sellador desnaturalizante de proteínas y en la agricultura, tintes, combustibles, fluidos funcionales, productos intermedios, aditivos de pintura y aditivos de revestimiento. La urea se utiliza como fertilizante liberador de nitrógeno, alternativa al corrosivo de la sal de roca para la descongelación de carreteras, agente de dorado en pretzels producidos en fábrica, agente de siembra de nubes, un disolvente eutéctico profundo y tipo de líquido iónico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como desnaturalizante proteina. Urea es un tejido crudo para la fabricación de resinas orgánicas y se utiliza como sellador desnaturalizador proteico y en la agricultura, colorantes, combustibles, fluidos funcionales, productos intermediarios, aditivos de pintura y aditivos de revestimiento. La urea se utiliza como fertilizante liberador de nitrógeno, alternativa al corrosivo de la sal de roca para la descongelación de carreteras, agente de dorado en pretzels producidos en fábrica, agente de siembra de nubes, un disolvente eutéctico profundo y tipo de líquido iónico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol, glicerol, benceno y ácido clorhídrico concentrado. Prácticamente insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Estables a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión De 130 °C a 135 °C
Densidad 1.335
pH Desde 9,2 hasta 9,5
Olor Ammonia-like
Cantidad 2500 g
Beilstein 635724
Índice Merck 14,9867
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid. Practically insoluble in chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza ≥98%