Learn More
Urea, 98 %, extra puro, perlas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648124 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10434795 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10266970 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10648124 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197460100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    148.65€ / 10 Kg
    Ahorro 26.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.06
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex N)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 10 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15, 10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Perlas