Learn More
Urea-15N2, TRC
Código de producto. 30133700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133700 250 mg 250 miligramos
30133625 100 mg 100 miligramos
17959534 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU822504250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2067-80-3
Fórmula molecular CH415N2O
Peso molecular (g/mol) 62.04
Sinónimo Aquacare-15N2, Aquadrate-15N2, B-I-K-15N2, Basodexan-15N2, Benural 70-15N2, Carbamide-15N2, Carbamimidic Acid-15N2, Carbonyl Diamide-15N2, Carmol 40-15N2, Keratinamin-15N2, Urepearl-15N2;
SMILES [15NH2]C([15NH2])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea-15N2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.0264