Learn More
Urea-13C, TRC
Código de producto. 30010957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010957 5 g 5 g
30005403 1 g 1 g
30005894 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU8225035G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58069-82-2
Fórmula molecular 13C H4 N2 O
Peso molecular (g/mol) 61.05
Sinónimo Urea 13C
Nombre IUPAC diamino(1^{13}C)metanona
SMILES N[13C](=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea C 13
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.0357