Especificaciones
| CAS | 57-13-6 |
| Punto de fusión | 133 °C |
| Fórmula molecular | CH4N2O |
| Cantidad | 1 lb. |
| Sinónimo | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| Información de solubilidad | Insoluble en alcohol |
| Clave InChI | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 60.06 |
| PubChem CID | 1176 |
| ChEBI | CHEBI:48376 |