Learn More
URB602, MedChemExpress
Código de producto. 16499716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499716 50 mg 50 miligramos
16483168 10 mg 10 miligramos
16444456 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100792
MedChemExpress URB602 is a selective monoacylglycerol lipase (MGL) inhibitor, which inhibits rat brain MGL with IC50 of 28±4 μM through a noncompetitive mechanism.
URB602 is a selective monoacylglycerol lipase (MGL) inhibitor, which inhibits rat brain MGL with IC50 of 28±4 μM through a noncompetitive mechanism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material URB602
Forma física Solid
CAS 565460-15-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (338.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1CCCCC1)NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 295.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.38
Porcentaje de pureza 99.51%