Learn More
URB-597, MedChemExpress
Descripción
URB-597 (KDS-4103) is an orally bioavailable and selective FAAH inhibitor. URB-597 inhibits FAAH activity with an IC50s of approximately 5 nM in rat brain membranes, 0.5 nM in intact rat neurons, 3 nM in human liver microsomes. Antidepressant-like effects. Analgesic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | URB-597 |
| CAS | 546141-08-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | KDS-4103 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (295.51 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| SMILES | O=C(OC1=CC(C2=CC=CC(C(N)=O)=C2)=CC=C1)NC3CCCCC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 338.4 |
| Mostrar más |