Learn More
Urazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urazole |
| CAS | 3232-84-6 |
| Fórmula molecular | C2H3N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Urazol (1,2,4-triazolidine-3,5-dione) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7) |
| SMILES | O=C1NNC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-triazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 101.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0225 |