Learn More
Urazol, TRC
Código de producto. 30451140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30451140 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30451140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU815405500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Urazole
CAS 3232-84-6
Fórmula molecular C2H3N3O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Urazol (1,2,4-triazolidine-3,5-dione)
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7)
SMILES O=C1NNC(=O)N1
Nombre IUPAC 1,2,4-triazolidina-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 101.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0225
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.