Learn More
Urapidil, MedChemExpress
Código de producto. 16474457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474457 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16474457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0716
 Artículo restringido
MedChemExpress Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urapidil
CAS 34661-75-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H29N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (64.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C)C(C=C(NCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)N1C)=O
Peso molecular (g/mol) 387.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.48
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation