Learn More
Clorhidrato de Urapidil, TRC
Código de producto. 30008138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008138 500 mg 500 miligramos
17973085 100 mg 100 miligramos
17982225 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU815400500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64887-14-5
Fórmula molecular C20 H29 N5 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 423.94
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Urapidil hydrochloride
Nombre IUPAC 6-[3-[4-(2-metoxifenil)piperazina-1-il]propilamino]-1,3-dimetilpirimidina-2,4-diona; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urapidil Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.2037
Porcentaje de pureza >95%