Learn More
Clorhidrato de Urapidil, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Urapidil Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.2037 |
| Porcentaje de pureza | >95% |