Learn More
Thermo Scientific™ Urapidil hydrochloride, 98+%
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
134.00€ - 191.00€
| ensayo | ≥98% |
|---|---|
| CAS | 64887-14-5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.93g/mol |
| Sinónimo | 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride |
| Formato | Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist |
| Descripción | White |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15415479
|
Thermo Scientific™
J63219.03 |
1 g |
191.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435479
|
Thermo Scientific™
J63219.ME |
500 mg |
134.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| ≥98% | |
| 423.93g/mol | |
| Powder | |
| White |
| 64887-14-5 | |
| 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride | |
| alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist |
Especificaciones
| White | |
| alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist | |
| 64887-14-5 | |
| 423.93g/mol |
| Powder | |
| ≥98% | |
| C20H29N5O3·HCl | |
| 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Ambient temperatures