Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urapidil hydrochloride, 98+%
Código de producto. 15435479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435479 500 mg 500 miligramos
15415479 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435479 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63219.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist | CAS: 64887-14-5 | C20H29N5O3·HCl
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64887-14-5
Fórmula molecular C20H29N5O3·HCl
Sinónimo 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Descripción Blanco
Formato Powder
Para utilizar con (aplicación) alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
ensayo ≥98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.93g/mol
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder