Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de urapidil
Código de producto. 17221216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17221216 1 g 1 g
17231216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17221216 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467590010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64887-14-5
Fórmula molecular C20H29N5O3·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de urapidil
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 249,0 °C a 250,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 423,94
Clave InChI KTMLZVUAXJERAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCN(CCCNC2=CC(=O)N(C)C(=O)N2C)CC1
Nombre IUPAC hydrogen 6-({3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}amino)-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione chloride
Peso molecular (g/mol) 423.94