Learn More
Urapidil-d3 (metoxi-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urapidil-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 1398066-08-4 |
| Fórmula molecular | C20 D3 H26 N5 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Urapidil-D3 (methoxy-D3), Urapidil-d3, 6-[[3-[4-[2-(Methoxy-d3)phenyl]-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3/h4-5,7-8,15,21 H,6,9-14H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetil-6-[3-[4-[2-(trideuteriometoxi)fenil]piperazin-1-il]propilamino]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 390.494 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.246 g/mol |
| Mostrar más |