Learn More
Estándar de uranio: U @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de uranio: U @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uranium |
| CAS | 7440-61-1 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Uranium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | U |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | U |
| Fórmula InChI | InChI=1S/U |
| Mostrar más |