Learn More
Estándar de uranio: U @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17999359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17999359 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17999359 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLUN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de uranio: U @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uranium
CAS 7440-61-1
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Uranium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular U
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo U
Fórmula InChI InChI=1S/U
SMILES [U]
Nombre IUPAC uranio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 238.029
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,051 g/mol