Learn More
Estándar de uranio (empobrecido) para plasma acoplado inductivamente (ICP)/espectrometría de masas (MS), grado Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11466008 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
11466008 125 ml 125 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11466008 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLU22Y
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
U1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estándar de uranio (empobrecido)
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis El certificado de análisis Claritas PPT indica un máximo de 68 elementos a nivel de ppt.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Fórmula molecular U
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [U]
Nombre IUPAC uranio
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Peso molecular (g/mol) 238.029
PubChem CID 23989
Cantidad 125 ml
ChEBI CHEBI:49936
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio