Learn More
Uracil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uracil |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0273 |
| Porcentaje de pureza | >95% |