Learn More
Uracil, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16319477 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16319477 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16319477 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3782
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Uracilo66-22-81000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 66-22-8, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C4H4N2O2
Número MDL MFCD00006016
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-2,4-diona
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 112.09
PubChem CID 1174
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:17568
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio