Learn More
Uracilo lixonucleósido-13C,15N2 5'-fosfato, TRC
Código de producto. 30455462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455462 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30455462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU2531451MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate
CAS 25314-57-2
Fórmula molecular C813CH1315N2O9P
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-(5-O-Phosphono-beta-D-lyxofuranosyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, 5'-Phosphate-1-beta-D-lyxofuranosyl-uracil-13C,15N2
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6+,7+,8-/m1/s1/i9+1,10+1,11+1
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)[15N]2C=CC(=O)[15NH][13C]2=O
Nombre IUPAC Fosfato de dihidrógeno de [(2R,3R,4S,5R)-5-(2,4-dioxo(213C,1,3-15N2)pirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 327.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0333