Learn More
Uracilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10599200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10599200 25 g Jarra de plástico para polvo 25 g
1 options
Código de producto. 10599200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor U/0030/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 66-22-8
Punto de fusión 335°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H4N2O2
Número MDL MFCD00006016
Cantidad 25 g
Sinónimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
Clave InChI ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 112.09
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09g/mol
Forma física Sólido en polvo