Learn More
Uracilo-d4, TRC
Código de producto. 30450019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450019 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30450019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU80100325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil (D4)
CAS 24897-55-0
Fórmula molecular C42H4N2O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3,5,6-d4 (9CI','ACI), Uracil-1,3,5,6-d4 (8CI), [1,3,5,6-d4]Uracil, Perdeuterouracil, Uracil-d4, Uracil-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D/hD2
SMILES [2H]N1C(=C([2H])C(=O)N([2H])C1=O)[2H]
Nombre IUPAC 1,3,5,6-tetradeuteriopirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 116.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0524