Learn More
Uracilo, 99,75%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457421 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11457421 25 g
11467421 100 g
11477421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457421 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210320425
CAS 66-22-8
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00006016
Clave InChI ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Forma física Crystalline Powder