Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracilo, + 99 %
Código de producto. 11483037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483037 250 g 250 g
11473037 50 g 50 g
11463037 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483037 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15570.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
el uracilo se produce por hidrólisis de ácido nucleico y se utiliza en la investigación bioquímica. Sirve como regulador alostérico y coenzima para las reacciones en el cuerpo humano y en las plantas. Reacciona con el flúor para obtener 5-fluorouracilo, que es un fármaco contra el cáncer. Además, se utiliza en la administración de medicamentos y en los productos farmacéuticos. Además, se utiliza en la síntesis de cafeína y en la determinación de la contaminación microbiana de los tomates.
Solubilidad
soluble en agua, amoníaco acuoso, solución de hidróxido de sodio 1M y álcalis. Insoluble en etanol y éter.
Notas
incompatible con el agua, el aire y los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-22-8
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00006016
Clave InChI ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil
Punto de fusión ∼330°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 250 g
Beilstein 606623
Índice Merck 14,9850
Información de solubilidad Soluble in water,aqueous ammonia,1M sodium hydroxide solution and alkalies. Insoluble in ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza ≥99%