Learn More
Uracil-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407987 250 mg 250 miligramos
15497977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51098.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1195-08-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-08-0
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.10
Número MDL MFCD00192185
Clave InChI OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyluracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, uracil 5-carbaldehyde, uracil-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, zlchem 870
PubChem CID 304590
ChEBI CHEBI:80961
Nombre IUPAC 2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil-5-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 97%