Learn More
Ácido uracilo-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433637 250 mg 250 miligramos
11352209 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27219.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70523-22-7 | C4H5BN2O4 | 155.90 g/mol
It finds its application in the probing the interactions between boronic acids and cis-diol-containing biomolecules by affinity capillary electrophoresis. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el sondeo de las interacciones entre ácidos borónicos y biomoléculas que contienen cis-diol por electroforesis capilar de afinidad. También se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70523-22-7
Fórmula molecular C4H5BN2O4
Peso molecular (g/mol) 155.90
Número MDL MFCD01318983
Clave InChI PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
Nombre IUPAC ácido (2,4-dioxo-1H-pirimidin-5-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil-5-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9
Porcentaje de pureza 95%