Learn More
Uracilo-5,6-d2, TRC
Código de producto. 30455726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455726 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU80100610MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil 5,6-d2
CAS 24897-52-7
Fórmula molecular C4 D2 H2 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-5,6-d2 (9CI','ACI), Uracil-5,6-d2 (7CI','8CI), [5,6-d2]Uracil, C,C-Dideuterouracil, Uracil-5,6-D2
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D
SMILES [2H]C1=C([2H])C(=O)NC(=O)N1
Nombre IUPAC 5,6-dideuterio-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 114.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0398