Learn More
Uracilo-5,6-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uracil 5,6-d2 |
| CAS | 24897-52-7 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]C1=C([2 H])C(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5,6-dideuterio-1 H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114,0398 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |