Learn More
Melford Uracilo
Código de producto. 30018918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018918 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30018918 Proveedor Melford N.º de proveedor U320001000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 66-22-8
  • Fórmulamolecular:C4H4N2O2​
  • Peso molecular: 112,09
Especificaciones
CAS 66-22-8
Fórmula molecular C4H4N2O2
Cantidad 1 kg