Learn More
Uracil-15N2, TRC
Código de producto. 30452533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452533 500 mg 500 miligramos
30449266 250 mg -
30449056 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU801105500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5522-55-4
Fórmula molecular C4H415N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.07
Sinónimo 15N2-Uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
Nombre IUPAC (1,3-^{15}N_{2})1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil-15N2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0213