Learn More
Uracil-13C, 15N2, TRC
Código de producto. 30004124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004124 50 mg 50 miligramos
30011776 25 mg 25 miligramos
30011730 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU80100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181517-11-3
Fórmula molecular C313CH415N2O2
Peso molecular (g/mol) 115.07
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-13C,15N2, 2,4-Dihydroxypyrimidine-13C,15N2, 2,4-Dioxopyrimidine-13C,15N2, 2,4-Pyrimidinediol-13C,15N2, 2,4-Pyrimidinedione-13C,15N2, 4-Hydroxyuracil-13C,15N2, Hybar X-13C,15N2;
Nombre IUPAC pirimidina-2,4(1H,3H)-diona-2-13C-1,3-15N2
SMILES O=[13C]([15NH]1)[15NH]C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.02
Porcentaje de pureza >95%