Learn More
RETSCH Baño ultrasónico UR 3
Código de producto. 10359827 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10359827 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 10359827 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 70.791.0005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie las tamices de prueba y las herramientas de molienda rápida y fácilmente. Los baños ultrasónicos UR 3 de Retsch™ están diseñados para la limpieza simultánea de hasta 5 tamices de ensayo de hasta 203 mm de diámetro.
  • La limpieza cuidadosa pero exhaustiva de los tamices de ensayo en un baño de ultrasonidos aumenta su vida útil
  • Se evitan los daños que podrían producirse durante la limpieza manual
  • Limpieza rápida, suave y muy eficaz
  • Universal y compacto
  • Fácil de usar, ahorra tiempo y costes
  • Dispersión y desgasificación intensivas
  • Poca necesidad de mantenimiento.
  • Larga duración
Especificaciones
Temporizador
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 45 L
Fondo (métrico) 30 cm
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de tamices de ensayo y herramientas de molienda de forma rápida y sencilla
Altura exterior (métrico) 30 cm
Modelo UR 3
Anchura (métrico) 50 cm
Anchura del depósito (métrico) 50 cm