Especificaciones
| Temporizador | Sí |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Capacidad (métrico) | 5,7 L |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de tamices de ensayo y herramientas de molienda de forma rápida y sencilla |
| Altura exterior (métrico) | 13 cm |
| Modelo | UR 1 |