Learn More
UQCRQ Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15779101 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15779101 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15779101 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA561285
UQCRQ Polyclonal Antibody
UQCRQ Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UQCRQ
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica UQCRQ
N.º de referencia del gen O14949
Alias de gen 1100001F06Rik; 1500040F11Rik; 5830407L17Rik; 9.5kDa; AA959903; c1502; Complex III subunit 8; complex III subunit VII; complex III subunit VIII; Cytochrome b-c1 complex subunit 8; low molecular mass ubiquinone-binding protein; low molecular mass ubiquinone-binding protein (9.5kD); low molecular mass ubiquinone-binding protein (Qpc-pending); MC3DN4; QCR8; QPC; QP-C; transcript under zygotic control; ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein; ubiquinol-cytochrome c reductase complex 9.5 kDa protein; ubiquinol-cytochrome c reductase complex III subunit VII; ubiquinol-cytochrome c reductase complex ubiquinone-binding protein QP-C; ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII; ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII, 9.5kDa; unknown; UQCR7; Uqcrb; UQCRQ
Símbolos de los genes UQCRQ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human UQCRQ. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100764).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG