missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UQCRC2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15645075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15645075 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15645075 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA551152

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total UQCRC2 protein.

This is a component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is part of the mitochondrial respiratory chain. The core protein 2 is required for the assembly of the complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UQCRC2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica UQCRC2
N.º de referencia del gen P22695, Q9DB77
Alias de gen 1500004O06Rik; complex III subunit 2; Core protein II; cytochrome bc-1 complex core protein II; cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial; MC3DN5; QCR2; U MC3DN5; ubiquinol cytochrome c reductase core protein 2; ubiquinol-cytochrome C reductase complex core protein 2, mitochondrial precursor (Complex III subunit II); ubiquinol-cytochrome c reductase core protein II; ubiquinol-cytochrome-c reductase complex core protein 2; UQCR2; Uqcrc2
Símbolos de los genes UQCRC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein of human UQCRC2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 67003, 7385
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.