Descripción
- Frigorífico vertical de farmacia, alcanzable, 1 sección, conforme a DIN 13277
- Temperatura ajustada a 5 °C, exterior blanco, interior de poliestirelo moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
- Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeficiente
- Controlador digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución de 0,1 °C, bloqueo con teclado con contraseña
- Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
- Alarmas ópticas avanzadas e historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
- Iluminación interior: LED vertical en la pared izquierda
- Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta autocerrable con
- Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Frigorífico de farmacia |
| Capacidad (métrico) | 394 L |
| Intervalo de temperatura | 5 °C |
| Sensor de temperatura | PT1000 |
| Refrigerante | R 600a |
| Modelo de puerta | Sólido reversible con cierre automático y bloqueo |
| No. of Doors | 1 |
| Estantes | 5 |
| Material de la cabina | Acero pintado resistente a los arañazos |
| Acabado exterior | Recubrimiento en polvo blanco |
| Mostrar más |