Learn More
Liebherr™ Frigorífico vertical de farmacia con cajones
Código de producto. 17888296 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
394 L
Modelo de puerta:
Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta Tamaño de la unidad
17888296 394 L Sólido reversible con cierre automático y bloqueo cada uno
1 options
Código de producto. 17888296 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor HMFVH4001H63
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00€
    3218.19€ / paquete de 1
    Ahorro 1101.81€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Para un almacenamiento seguro, preciso y ultra eficiente energéticamente en frigoríficos de productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, el Liebherr™ Frigorífico de Farmacia con cajones organizadores está totalmente equipado para aplicaciones farmacéuticas con Liebherr una calidad de construcción en la que puedes confiar.
  • Frigorífico vertical de farmacia, de alcance, de 1 sección, conforme a DIN 13277
  • Temperatura ajustada a +5 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
  • Sistema flexible de cajones organizadores para una visión óptima de los artículos
  • Ultraeficiente, consumo energético
  • Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Controlador digital con pantalla de 2,4 in Pantalla de deslizamiento táctil & en color y resolución de 0,1 °C, bloqueo con teclado con contraseña, mango antimicrobiano de palanca
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Alarmas ópticas avanzadas e historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
  • Iluminación interior (nevera: LED vertical en la pared izquierda, congelador: LED en la parte frontal superior exterior)
  • Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de 90° grados de permanencia
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Frigorífico de farmacia
Capacidad (métrico) 394 L
Intervalo de temperatura 5 °C
Sensor de temperatura PT1000
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, HMFvh 4001 H63
Pantalla 2,4 in Pantalla de color táctil y deslizante en la puerta
Ruedas giratorias Opcional (diámetro de 80 a 100 mm)
Color Blanco
Tipo de condensador Cable en tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Puertos 1 x 10 mm de diámetro.
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Ciclo de apagado temporizado
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Fase 1, monofásica