Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
17878306
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SRFVH5501
3320.00€ 3190.00€/ paquete de 1 Ahorro 130.00€ 3% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento frigorífico seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio vertical está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Frigorífico vertical de laboratorio, alcanzable, 1 sección
Rango de temperatura de 3 °C a 16 °C, ± estabilidad de temperatura de 2 °C probada hasta EN60068-3
Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
Controlador digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución de 0,1 °C, bloqueo con teclado con contraseña
Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
Historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
Iluminación interior (nevera: LED vertical en la pared izquierda, congelador: LED en la parte frontal superior exterior)
Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de permanencia 90° manilla antimicrobiana de palanca
Ruedas delanteras con freno
Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.