Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
17899106
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SFFSG5501
4145.00€ 3290.00€/ paquete de 1 Ahorro 855.00€ 20% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y de ultra eficiencia energética. Liebherr™ El congelador de laboratorio está diseñado para aplicaciones de propósito general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Congelador vertical de laboratorio, de alcance, sección 1
Rango de temperatura: -9 °C a -30 °C, ±estabilidad de temperatura de 5 °C a EN60068-3
Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy.