Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio vertical con cajones
Código de producto. 17819116
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
472 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17819116 472 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17819116 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFFVH5501
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El congelador de laboratorio vertical está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Congelador vertical de laboratorio, alcanzable, 1-section, ancho 750 mm, capacidad bruta 472 L
  • Rango de temperatura de -9 °C a -35 °C, ± 5 °C de estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
  • Tecnología sin NoFrost complicaciones: Refrigeración automática de descongelación de gas caliente ultra eficiente asistida por ventilador
  • 2 cajones de 3 y 2 cestas, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial
  • Refrigerante R 290, clasificación de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consumo energético 540 kWh/a
  • Capacidad neta de 257 litros y 60 kg de carga en estantería
  • Controlador digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución de 0,1 °C, bloqueo con teclado con contraseña
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
  • Iluminación interior: LED frontal en la parte superior exterior
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático con posición de parada de 90°
  • Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza. Ruedas delanteras con freno
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Congelador de laboratorio
Capacidad (métrico) 472 L
Intervalo de temperatura -10°C a -35°C
Sensor de temperatura PT1000
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Estabilidad de la temperatura ±4K
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Estantes 4
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical, SFFvh 5501
Pantalla 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Ruedas giratorias Delantero con freno (100 mm de diámetro)
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 10 mm de diámetro.
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Descongelación por gas caliente
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Amperaje 2,0 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Fase 1, monofásico
Vataje 120 W
Consumo energético 540 kWh/a
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290