Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio vertical con puerta de vidrio e interfaz
Código de producto. 17878296
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
420 L
588 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17878296 588 L cada uno
17868296 420 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17878296 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRFVH5511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento frigorífico seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio vertical está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Refrigerador de laboratorio vertical, de acceso directo, de 1 sección
  • Rango de temperatura +3 a +°16 C, °estabilidad de temperatura +/- 2 C probada según EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de calidad comercial, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1-fase
  • Controlador digital con pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Historial de alarmas con temperaturas mínimas y máximas, duración, etc.
  • Iluminación interior (frigorífico: LED vertical en la pared izquierda, congelador: LED en la parte frontal en la parte superior exterior)
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta con cierre automático de 90°.° posición de reposo, manija de palanca antimicrobiana
  • Ruedas delanteras con freno
Especificaciones
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (métrico) 588 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Sensor de temperatura PT1000
Temperatura (valor de referencia) +5 °C
Estabilidad de la temperatura ±2 mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta De vidrio con cierre automático
No. of Doors 1
Estantes 4
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, SRFvh 5511
Pantalla 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Ruedas giratorias Delantero con freno (100 mm de diámetro)
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 10 mm de diámetro.
Línea de productos Perfección científica
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Ciclo de apagado temporizado
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Compatibilidad con vista inteligente Sí
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Vataje 120 W
Consumo energético 360 kWh/a