Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio vertical con puerta de vidrio e interfaz
Código de producto. 17868296
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
420 L
588 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17868296 420 L cada uno
17878296 588 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17868296 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRFVH4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3988.11€
    3290.00€ / paquete de 1
    Ahorro 698.11€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento frigorífico seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio vertical está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Frigorífico vertical de laboratorio, alcanzable, 1 sección
  • Rango de temperatura de 3 °C a 16 °C, ± estabilidad de temperatura de 2 °C probada hasta EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
  • Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Controlador digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución de 0,1 °C, bloqueo con teclado con contraseña
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
  • Iluminación interior (nevera: LED vertical en la pared izquierda, congelador: LED en la parte frontal superior exterior)
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de permanencia 90° manilla antimicrobiana de palanca
  • Ruedas delanteras con freno
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (métrico) 420 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Sensor de temperatura PT1000
Temperatura (valor de referencia) +5 °C
Estabilidad de la temperatura ±2 mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta De vidrio con cierre automático
No. of Doors 1
Estantes 5
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, SRFvh 4011
Pantalla 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Ruedas giratorias No
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 10 mm de diámetro.
Línea de productos Perfección científica
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Ciclo de apagado temporizado
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Compatibilidad con vista inteligente Sí
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Vataje 120 W
Consumo energético 389 kWh/a