Learn More
Liebherr™ Frigorífico vertical con estantes
Código de producto. 17899096
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
420 L
571 L
655 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17899096 420 L cada uno
17839106 571 L cada uno
17829106 655 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17899096 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor FRFVG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00€
    1990.00€ / paquete de 1
    Ahorro 125.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Almacenamiento frigorífico seguro, duradero y de ultra eficiencia energética para productos no sensibles a la temperatura. Liebherr™ El refrigerador profesional está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Frigorífico vertical profesional para almacenamiento de uso general, de acceso directo, de 1 sección
  • Rango de temperatura +3 / +°16 C, Clase M1, con 3 configuraciones de humedad
  • Clase climática (directiva energética): 5
  • Clase de eficiencia energética: C
  • Sistema de refrigeración por aire forzado: Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de calidad comercial.
  • Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1-fase
  • Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
  • Puerta de cierre automático en < 90° y cerradura mecánica, manija de puerta de aluminio
Especificaciones
Tipo Frigorífico profesional
Capacidad (métrico) 420 L
Intervalo de temperatura 1°C a 15°C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) +5 °C
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Estantes 5
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, FRFvg 4001
Pantalla Control táctil, pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos no sensibles
Puertos N.º
Línea de productos Desempeño profesional
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Ciclo de apagado temporizado
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Compatibilidad con vista inteligente Sí
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Vataje 120 W
Consumo energético 514 kWh/a