Learn More
Liebherr™ Congelador vertical con estantes
Código de producto. 17879106
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
316 L
499 L
573 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17879106 316 L cada uno
17898306 499 L cada uno
17888306 573 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17879106 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor FFFSG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00€
    2189.22€ / paquete de 1
    Ahorro 305.78€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Almacenamiento en congelador seguro, duradero y ultra eficiente energéticamente para productos no sensibles a la temperatura. Liebherr™ El congelador profesional está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Congelador vertical profesional para almacenamiento de uso general, de acceso directo, de 1 sección
  • Rango de temperatura -9 / -°26 C, Clase L1
  • Clase climática (directiva energética): 7
  • Sistema de refrigeración estática SmartFrost (descongelación manual): Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de calidad comercial.
  • Refrigerante R 290, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1 fase
  • Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
  • Puerta de cierre automático en < 90° y cerradura mecánica, manija de puerta de aluminio
Especificaciones
Tipo Congelador profesional
Capacidad (métrico) 316 L
Intervalo de temperatura De - 10 °C a - 26 °C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Estantes 5
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical, FFFsg 4001
Pantalla Control táctil, pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos no sensibles
Puertos N.º
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Amperaje 2,0 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Fase 1, monofásico
Vataje 120 W
Consumo energético 976 kWh/a
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290