Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador vertical para U410, HEF U410, U700, CryoCube™ serie F570
Descripción
MA/PN: K0641-1880
- Rack para 102 mm (4 in) cajas
- Tamaño máximo de la caja: 133 x 133 mm
- Gradilla de cajones
- Dimensiones externas del rack (PrxAnxAl): 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in)
- Número máximo de cajas por rack: 8 (2 x 4)
- Material: Aluminio
- Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 24 racks)
- Para congeladores ULT: Premium U410 y U410 HEF (máx. 120 cajas), Premium U700 (máx. 240 cajas), CryoCube Serie F570 (máximo 200 cajas), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 144 cajas + 5.º compartimento)
MA/PN: K0641-1890
- Bastidor para 76 mm (3 in) cajas
- Tamaño máximo de la caja: 133 x 133 mm
- Gradilla de cajones
- Dimensiones externas del rack (Pr.xAn.xAl.): 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in)
- Número máximo de cajas por rack: 12 (3 x 4)
- Material: Aluminio
- Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 24 racks)
- Para congeladores ULT: Premium U410 y HEF U410 (máx. 180 cajas), Premium U700 (máx. 360 cajas), CryoCube Serie F570 (máximo 300 cajas), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 384 cajas + 5.º compartimento)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Admite | Cajas de 10,16 cm (4 pulg.) (8) |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Gradilla para congelador vertical para U410, HEF U410, U700, CryoCube™ serie F570 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 562 × 141 × 235 mm (22,1 × 5,6 × 9,3 pulg) |
| Fondo (métrico) | 562 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de cajones para congelador vertical |
| Altura (métrico) | 235 mm |
| Anchura (métrico) | 141 mm |