Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador vertical para U410, HEF U410, U700, CryoCube™ serie F570
Código de producto. 11399894
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas de 10,16 cm (4 pulg.) (8)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11399894 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12) cada uno
11612824 Cajas de 10,16 cm (4 pulg.) (8) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399894 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor K06411890
En stock
Guarde las cajas de almacenamiento para congelador dentro de las gradillas de congelador organizadas. Estas gradillas de metal optimizan el espacio de su congelador y facilitan la búsqueda de los artículos que desea.
MA/PN: K0641-1880
  • Rack para 102 mm (4 in) cajas
  • Tamaño máximo de la caja: 133 x 133 mm
  • Gradilla de cajones
  • Dimensiones externas del rack (PrxAnxAl): 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in)
  • Número máximo de cajas por rack: 8 (2 x 4)
  • Material: Aluminio
  • Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 24 racks)
  • Para congeladores ULT: Premium U410 y U410 HEF (máx. 120 cajas), Premium U700 (máx. 240 cajas), CryoCube Serie F570 (máximo 200 cajas), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 144 cajas + 5.º compartimento)
MA/PN: K0641-1890
  • Bastidor para 76 mm (3 in) cajas
  • Tamaño máximo de la caja: 133 x 133 mm
  • Gradilla de cajones
  • Dimensiones externas del rack (Pr.xAn.xAl.): 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in)
  • Número máximo de cajas por rack: 12 (3 x 4)
  • Material: Aluminio
  • Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 24 racks)
  • Para congeladores ULT: Premium U410 y HEF U410 (máx. 180 cajas), Premium U700 (máx. 360 cajas), CryoCube Serie F570 (máximo 300 cajas), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4, máx. 384 cajas + 5.º compartimento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Admite Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Gradilla para congelador vertical para U410, HEF U410, U700, CryoCube™ serie F570
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 × 141 × 235 mm (22,1 × 5,6 × 9,3 pulg)
Fondo (métrico) 560 mm
Tipo de producto Gradilla de cajones para congelador vertical
Altura (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 141 mm